Få mere at vide
Natriumhypochlorit stærk opløsning ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Artikelnummer. 12802503 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12802503
Brand: Reagecon 10816005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stabilt produkt med høj renhed udviklet og testet til anvendelser i den europæiske farmakopé (EP), herunder brug som reagens ved udførelse af tests, der er beskrevet i flere EP-monografier.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • Stabilt produkt med høj renhed udviklet og testet til anvendelser i European Pharmacopoeia (EP).
  • Disse omfatter brug som reagens ved udførelse af tests, der er beskrevet i flere EP-monografier.
  • Denne Reagecon EP-reagens er nøjagtig, stabil og reproducerbar.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
Tekniske data
Emballage Amber glas Winchester flaske GL45
Fysisk form Væske
Teknik EP Testing
Mængde 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, STRONG
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hypochlorite