Få mere at vide
Natriumhypoklorit, steril, lavet med USP Renset vand, 5% opløsning, BAKER™ , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hypochlorite |
| Navn note | Steril, lavet med USP renset vand |
| CAS | 7681-52-9 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 gL |
| Molekylær formel | ClNaO |
| Synonym | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
| InChI nøgle | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [O-]Cl.[Na+] |
| IUPAC navn | natrium; hypochlorit |
| Vis mere |