Få mere at vide
Natriumhypokloritopløsning, TRC
Artikelnummer. 30417857
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30417857 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30417857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS63498525ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hypochlorite
CAS 7681-52-9
Molekylær formel Cl O . Na
Mængde 25 mL
Synonym Hypochlorous Acid Sodium Salt, AD Gel, ActiPlus N 2818, AgClor 310, Antiformin, Aron Clean, Aron Clean LB 10, B-K Liquid, Baso Agri+, Belizna, Belkina, Carrel-Dakin Solution, Chloros, Cloralex, Cloralex NL, Clorox, Comfor, Dakin's Solution, DanKlorix, Deosan, Dispatch, Dispatch (Salt), Fox-Chlor, Hishikurin S, Histolith, Hyclorite, Hypex, Hypure, Hypure N, Javel Water, Javelle Water, Javex, Javex 5, Jomax Mold & Mildew, Stain Remover, Klorocin, Linely, Milton, Milton Sterilising Fluid, Modified Dakin's Solution, Nades, Neo-cleaner, Neoseptal CL, Parazone, Parozone, Purelex, Purelox, Purin B, Raverrack D, Sanrack P, Sodium Chloride Oxide (NaClO), Sodium Hypochloride, Sodium Hypochlorite (NaClO), Sodium Hypochlorite (NaOCl)
InChI formel InChI=1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
SMIL [Na+].[O-]Cl
IUPAC navn natrium; hypoklorit
Molekylvægt (g/mol) 74.442
Formel vægt 73.954