Få mere at vide
Natriumhypokloritopløsning, reagenskvalitet, tilgængelig klor 10 til 15%, Solstice
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hypochlorite solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 250 mL |
| Lineær formel | NaClO |
| FN nummer | UN1791 |
| Formel vægt | 74,44 g/mol |
| Procent renhed | 32% to 35% |
| Grad | Reagens |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Available chlorine 10 to 15% |
| Tæthed | 1,206 g/ml ved 25 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hypochlorite solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite,solution