Få mere at vide
Natriumhypochloritopløsning, purum,≈ 10 % (RT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15656830 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 15656830
Brand: Honeywell-Fluka 7169610L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum,∼ 10 % (RT)
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-52-9
Molekylær formel ClNaO
Molekylvægt (g/mol) 74.439
MDL nummer MFCD00011120
InChI nøgle SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC navn natrium; hypochlorit
SMIL [O-]Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hypochlorite solution
Mængde 10 L
Lineær formel NaClO
FN nummer UN1791
Formel vægt 74.44g/mol
Procent renhed 10% (RT)
Grad purum
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈10% (RT)
Tæthed 1.21-1.26g/mL at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hypochlorite,solution