Få mere at vide
Natriumhypochloritopløsning, 5 % tilgængeligt klor, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterBeskrivelse
- Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hypochlorite Solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 74.44 |
| Procent renhed | 5% (tilgængelig klor) |
| Grad | BAGER ANALYZED™ Reagens |
| Emballage | HDPE polyflaske med trykbund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.11kg |