Få mere at vide
Natriumhypochloritopløsning, 47/50 %, Chem-Lab
Artikelnummer. 11919012
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11919012 5 L 5 L
11909012 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11919012 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.1410.5000
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som desinfektionsmiddel og blegemiddel. Natriumhypochloritopløsning, 47/50 %, Chem-Lab er en kemisk forbindelse også kendt som blegemiddel. Det er et almindeligt laboratoriereagens, der reagerer med mange syrer og er et stærkt oxidationsmiddel.
Opbevares i et køligt miljø ved 2 –15 °C.
Chemical Identifiers
CAS 7681-52-9
Molekylær formel ClNaO
Molekylvægt (g/mol) 74.439
InChI nøgle SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC navn natrium; hypochlorit
SMIL [O-]Cl.[Na+]
Specifications
Farve Gul
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Sammensætning Tilgængelig klor: ±13%
Tæthed 1.22g/mL
Opløselighedsinformation Vandopløseligt
Formel vægt 74,44 g/mol
Procent renhed 47/50% (NaClO)
Lugt Klor
pH >13
Mængde 5 L
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hypochlorite 47/50% solution p.
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium hypochlorite