Få mere at vide
Natriumhypochloritopløsning, 47/50 %, Chem-Lab
Beskrivelse
Opbevares i et køligt miljø ved 2 –15 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Sammensætning | Available chlorine: ± 13% |
| Tæthed | 1.22g/mL |
| Opløselighedsinformation | Water Soluble |
| Formel vægt | 74.44g/mol |
| Procent renhed | 47/50% (NaClO) |
| Lugt | Chlorine |
| pH | >13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hypochlorite 47/50% solution p.
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/