Få mere at vide
Natriumhypoklorit-pentahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hypochlorite Pentahydrate |
| CAS | 10022-70-5 |
| Molekylær formel | ClNaO . 5(H2O) |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClO.Na.5H2O/c1-2;;;;;;/h;;5*1H2/q-1;+1;;;;; |
| SMIL | O.O.O.O.O.[Na+].[O-]Cl |
| IUPAC navn | natrium; hypoklorit; pentahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.52 |
| Formel vægt | 164.0064 |