Få mere at vide
Sodium hypochlorite, 4-6% Artikelnummer.: 11974211
Sodium hypochlorite, 4-6%
Artikelnummer. 11974211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
2.5 L, Plastflaske, 2.5 L
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 11974211
Brand: Thermo Scientific Acros 419550025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-52-9, 7732-18-5
Molekylær formel ClNaO
Molekylvægt (g/mol) 74.44
MDL nummer MFCD00011120
InChI nøgle SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solutionVis mereVis mindre
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC navn natrium; hypochlorit
SMIL [O-]Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hypochlorite
Navn note 5% Chlorine
Farve Gul
Fysisk form Løsning
Mængde 2.5 L
Lineær formel NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Merck Index 15,8762
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 74.44
Procent renhed 4.5 to 5.5%
Grad Reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.083
Tæthed 1.0830g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0466651 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer419550100,419552500,419550025,419550250,419550010
PartinummerA0462548 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer419550100,419552500,419550025,419550250,419550010
PartinummerA0466651 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/10/2024 Artikelnummer419550100,419552500,419550025,419550250,419550010
PartinummerA0462548 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/05/2024 Artikelnummer419550100,419552500,419550025,419550250,419550010
PartinummerA0447828 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/05/2024 Artikelnummer419550100,419552500,419550025,419550250,419550010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite, 5% active chlorine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hypochlorite
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium hypochlorite, 4-6% >