Få mere at vide
Natriumhypochlorit, 15 % w/v i vand, Scharlab
Artikelnummer. 12495122
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12495122 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 12495122 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO04361000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
CAS 7681-52-9
Mængde 1 L
Molekylær formel ClNaO
InChI nøgle SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[O-]Cl
IUPAC navn natriumhypochlorit
Molekylvægt (g/mol) 74.44
Grad EssentQ
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natrium hypochlorite, oplosning 15% w/v, extra pure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hypochlorite,solution