Få mere at vide
Natriumhypochlorit, 11-15% tilgængelig klor
Artikelnummer. 15450837
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2500ml
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450837 2.5 L 2500ml
11377688 500 g 500g
11397688 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14709.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-52-9 ∣ ClNaO ∣ 74,439 g/mol
Natriumhypoklorit bruges som desinfektionsmiddel og blegemiddel. Det bruges som afstainer ved fjernelse af skimmelsvampe, tandpletter opstår ved fluorose. Det anvendes i vaskemidler. Dets vandige opløsning bruges som husholdningsblegemiddel til desinficering af glatte overflader. I et vandbehandlingsanlæg anvendes det til behandling af fortyndet cyanidspildevand som elektropletteringsaffald. Det er et oxidationsmiddel, der bruges sammen med faseoverførselskatalysator til at omdanne alkoholer til tilsvarende carbonylforbindelser. Det er en vigtig reaktant i Hofmann-omlægning til at fremstille primæramin fra primæramid.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-52-9
Molekylær formel ClNaO
MDL nummer MFCD00011120
InChI nøgle SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hypochlorite aq. soln.
Navn note 11-15% tilgængelig klor
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Tæthed 1.2
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
SMIL [Na+].[O-]Cl
IUPAC navn natriumhypochlorit
Molekylvægt (g/mol) 74.44
Formel vægt 74.44
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite,Sodium hydroxide