Få mere at vide
Natriumhypochlorit, 11-15 % tilgængeligt klor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429019
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
15429019 500 mL
1 options
Artikelnummer. 15429019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14709.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.85 DKK
    221.65 DKK / 500ml
    Spare 40.20 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-52-9 | NaOCl | 74,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 111 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium hypochlorite
Smeltepunkt -16 °C
CAS 7681-52-9, 7732-18-5, 1310-73-2
Farve Grøn-Gul
CAS Max % 15.3, 83.8, 0.9
Mængde 500 mL
Emballage Plast
Molekylær formel NaOCl
Molekylvægt (g/mol) 74.44
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite,sodium hydroxide