Få mere at vide
Natriumhypoklorit, 10-15% aktivt klor
Artikelnummer. 10401841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10401841 500 mL Plastflaske -
10296650 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10553864 10 L Plast tromle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10401841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 DKK
    213.65 DKK / 500ml
    Spare 39.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 7681-52-9 ∣ ClNaO ∣ 74,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-52-9 , 7732-18-5
Molekylær formel ClNaO
Molekylvægt (g/mol) 74.44
MDL nummer MFCD00011120
InChI nøgle SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC navn natrium; hypochlorit
SMIL [O-]Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hypochlorite
Smeltepunkt -16,0 °C
Navn note 13% aktivt klor
Farve Gul
Fysisk form Løsning
Mængde 500 mL
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.2
Tæthed 1.2000g/mL
Lineær formel NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Merck Index 15,8762
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 74.44
Procent renhed ≥12%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite