Få mere at vide
Sodium Hydroxytriamterene Sulphate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051327
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051327 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051327 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0269.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Hydroxytriamterene Sulphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxytriamterene Sulfate
CAS 73756-87-3
Analyt- eller komponentnavne Sodium Hydroxytriamterene Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 N7 O4 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium Hydroxytriamterene Sulfate
InChI formel InChI=1S/C12H11N7O4S.Na/c13-9-7(5-1-3-6(4-2-5)23-24(20,21)22)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9;/h1-4H,(H,20,21,22)(H6,13,14,15,17,18,19);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3
IUPAC navn sodium;[4-(2,4,7-triaminopteridin-6-yl)phenyl] sulfate
Molekylvægt (g/mol) 371.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 371.0413 g/mol