Få mere at vide
Sodium Hydroxytriamterene Sulphate, Mikromol™
Beskrivelse
Sodium Hydroxytriamterene Sulphate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxytriamterene Sulfate |
| CAS | 73756-87-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium Hydroxytriamterene Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 N7 O4 S . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium Hydroxytriamterene Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N7O4S.Na/c13-9-7(5-1-3-6(4-2-5)23-24(20,21)22)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9;/h1-4H,(H,20,21,22)(H6,13,14,15,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3 |
| IUPAC navn | sodium;[4-(2,4,7-triaminopteridin-6-yl)phenyl] sulfate |
| Vis mere |