Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 0,1 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12900894 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12900894
Brand: Fisher Chemical VL 052 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide solution
Emballage Flaske
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Koncentration 0.1 M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 40.00
PubChem CID 14798
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:32145
Grad Eu. Ph. Referencematerialer
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.