Få mere at vide
WTW™ Natriumhydroxid pellets
Beskrivelse
- Ren natriumhydroxid
- 2 flasker á 50g hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Natriumhydroxidpiller |
| Til brug med (applikation) | Anvendes som CO 2 absorber |
| Inkluderer | 2 flasker á 50g hver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NHP 600
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide