Få mere at vide
Sodium hydroxide, pearl, 97%
Artikelnummer. 11465867
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11465867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24414.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxid, perle er et vigtigt uorganisk kemikalie, der bruges i forskellige industrier verden over. I papirindustrien bruges det i pulp- og blegeprocesser. Det spiller en vigtig rolle i aluminiumætsning, kemisk analyse og i malingfjernere. Det er en aktiv komponent i en lang række husholdningsprodukter såsom rør- og afløbsrensere, ovnrensere og i hjemmerengøringsprodukter. Andre anvendelser omfatter rensning af fedtstoffer, rensning af udstyr, ionbytterharpiksregenerering, pH-kontrol, affedtningsmiddel til rensning af metaloverflader, afemaljering og skrubning af afgangsgasser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natriumhydroxid,
perle er et vigtigt uorganisk kemikalie, der anvendes i forskellige industrier verden over. I papirindustrien bruges det i pulp- og blegeprocesser. Det spiller en vigtig rolle i aluminiumætsning, kemisk analyse og i malingfjernere. Det er en aktiv komponent i en lang række husholdningsprodukter såsom rør- og afløbsrensere, ovnrensere og i hjemmerengøringsprodukter. Andre anvendelser omfatter rensning af fedtstoffer, rensning af udstyr, ionbytterharpiksregenerering, pH-kontrol, affedtningsmiddel til rensning af metaloverflader, afemaljering og skrubning af afgangsgasser.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, glycerol og ethanol. Uopløseligt i acetone og ether.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Det er blødgørende og absorberer let fugt og kuldioxid i luften. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og organiske materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Specifications
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide, pearl
Smeltepunkt 318°C
pH 14
Mængde 2500 g
FN nummer UN1823
Merck Index 14,8627
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Formel vægt 40
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 2.13
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, pearl
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide, Disodium carbonate