Få mere at vide
Natriumhydroxid (lavt chloridindhold), ACS, 97,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ved kemisk fremstilling, rayon og cellofan, som neutraliseringsmiddel i olieraffinering, i papirmasse, papirvaskemidler og tekstiler og som laboratoriereagens. NaOH-opløsninger udfælder de fleste metaller som hydroxider fra vandige opløsninger af metalsaltene. Natriumhydroxid anvendes i vid udstrækning i en række store applikationer såsom pulp- og papirfremstilling, i produktionen af sæbe og rengøringsmidler samt vandbehandling. Det finder anvendelse i den basedrevne hydrolyse af estere, amider og alkylhalogenider. Det bruges også som et industrielt rengøringsmiddel, et tilsætningsstof i boremudder for at øge alkaliniteten i bentonit i petroleumsindustrien og som et kraftigt affedtningsmiddel på rustfrit stål og glasbagværk. Det bruges i Maxam-Gilbert DNA-sekventeringsteknikken, chokolade- og kakaobehandling, sodavandsbehandling, produktion af karamelfarve og til fortykning af is. Det bruges ofte til at neutralisere syrer og tilberede natriumsalte af reagenser. Det danner en opløsning med natriumdodecylsulfat og spiller en vigtig rolle for dekontaminering af mykobakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1390°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Smeltepunkt | 318°C |
| Navn note | (low chloride) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pellets |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 97.0% min. |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol and glycerolSoluble in water,glycerol,ethanol and methanol. Insoluble in acetone and ether. |
| Formel vægt | 40 |
| Vis mere |