Få mere at vide
Sodium hydroxide, 50% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Natriumhydroxid, 50% w/w aq. opløsning bruges som en kemisk reaktant eller neutraliseringsmiddel i forskellige industrier som kemisk, farmaceutisk, tekstil, papirmasse og papir, metal- og fødevareindustrien og fremstilling af sæbe og vaskemidler. Det bruges også til fremstilling af syntetiske stoffer såsom rayon og også til fremstilling af fødevarer. Det bruges til pH-justering og dannelse af in situ natriummethylat i bioethanol- og biodieselbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1824 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether. |
| Formel vægt | 40 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
| Tæthed | 1.53 |