Få mere at vide
Sodium hydroxide, 50% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11337708
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
Artikelnummer. 11337708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033382.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxid, 50% w/w aq. opløsning bruges som en kemisk reaktant eller neutraliseringsmiddel i forskellige industrier som kemisk, farmaceutisk, tekstil, papirmasse og papir, metal- og fødevareindustrien og fremstilling af sæbe og vaskemidler. Det bruges også til fremstilling af syntetiske stoffer såsom rayon og også til fremstilling af fødevarer. Det bruges til pH-justering og dannelse af in situ natriummethylat i bioethanol- og biodieselbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formel vægt 40
Procent renhed 50%
Udseende Colorless liquid
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Tæthed 1.53 g/mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, 50% w/w aqueous solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide