Få mere at vide
Sodium hydroxide, 5.0N Standardized Solution
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Beskrivelse
Natriumhydroxid, 5,0N standardiseret opløsning bruges til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Opløselighedsinformation | Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether. |
| Formel vægt | 40 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Sodium hydroxide: 20%; Water: 80 |
| Udseende | Colourless liquid |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide, 5.0N Standardized Solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide