Få mere at vide
Natriumhydroxid, 40% i vand, Scharlab
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1310-73-2 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | HNaO |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [OH-].[Na+] |
| IUPAC navn | natriumhydroxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 40.00 |
| Grad | EssentQ |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Natrium hydroxid, oplosning 40% w/v, extra pure
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide