Få mere at vide
Sodium hydroxide, 30% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11375049
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11375049
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087864.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxid, 30% w/v aq. opløsning bruges som en kemisk reaktant eller neutraliseringsmiddel i forskellige industrier som kemisk, farmaceutisk, tekstil, papirmasse og papir, metal- og fødevareindustrien og fremstilling af sæbe og vaskemidler. Det bruges også til fremstilling af syntetiske stoffer såsom rayon og også til fremstilling af fødevarer. Det bruges til pH-justering og dannelse af in situ natriummethylat i bioethanol- og biodieselbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
FN nummer UN1824
Opløselighedsinformation Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formel vægt 40
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% w/w aq. soln.
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, 30% w/w aqueous solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide