Få mere at vide
Sodium hydroxide, 0.1N Standardized Solution
Artikelnummer. 11343747
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
Artikelnummer. 11343747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035625.M4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxid, 0,1N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Opløselighed Miscible with glycerol, ethanol and methanol; Immiscible with acetone and ether
Mængde 20 L
Formel vægt 40
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium hydroxide: 0.4%; Water: 99.6%