Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,05N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Navn note | Standardized Solution |
| Koncentration | 0.05N |
| Formel vægt | 40 |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 4 L |
| Fysisk form | Væske |