Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,01N standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11323737
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323737 1 L 1 L
11333737 4 L 4 L
11343737 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035620.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Natriumhydroxid, 0,01N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Navn note Standardiseret løsning
Koncentration 0.01N
Lugt Lugtfri
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Blandet med glycerol, ethanol og methanol. Ublandelig med acetone og ether.
Formel vægt 40