missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Hydrosulfite, TRC

Artikelnummer. 30412454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412454 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6348105G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Dithionite
CAS 7775-14-6
Molekylær formel 2 Na . O4 S2
Mængde 5 g
Synonym Dithionous acid','sodium salt (1:2), Dithionous acid','disodium salt (8CI,9CI), Blankit, Blankit IN, Blankit S, Burmol, Cyclanon ARC, Disodium dithionite, Disodium hydrosulfite, Hydros, Hydrosulfite R Conc, Sodium dithionite, Sodium dithionite (Na2(S2O4)), Sodium hydrosulfite, Sodium hydrosulfite (Na2S2O4), Sodium hyposulfite, V-Brite B, Vatrolite
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 174.11
Formel vægt 173.9033
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.