Få mere at vide
Sodium hydrosulfite, tech., 85+%
Artikelnummer. 11307708
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307708 100 g 100g
11317708 25 g 25g
11397698 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033381.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.096 g/mol
Natriumhydrosulfit bruges som reduktionsmiddel i vandige opløsninger, sulfoneringsmiddel, chelateringsmiddel og affarvningsmiddel i organiske reaktioner. Det finder anvendelse i vandbehandling, gasrensning, rengøring, læder, polymerer, fotografering og mange andre. Det er involveret i kemisk forbedret oliegenvinding for at stabilisere polyacrylamidpolymerer mod radikal nedbrydning i nærvær af jern. Det spiller en vigtig rolle at bestemme jernindholdet i jordkemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-14-6
Molekylær formel Na2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 174.096
MDL nummer MFCD00011640
InChI nøgle JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMIL [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydrosulfite
Smeltepunkt 52°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >85%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 174.11
Følsomhed Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrosulfite, technical grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dithionite