Få mere at vide
Sodium Hydrosulfite, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15681510 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15681510 5 g 5g
15641510 100 g 100g
15671510 500 g 500g
15651510 1 kg 1kg
15661510 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15681510 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1579535G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-14-6
Molekylær formel Na2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 174.096
MDL nummer MFCD00011640
InChI nøgle JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMIL [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydrosulfite
Mængde 5 g
Lineær formel NaO2SSO2Na
FN nummer 1384
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 174.11g/mol
Grad Technical
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 85%