Få mere at vide
Sodium hydrosulfite, ca. 85%, Tech.
Artikelnummer. 10255550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25g
2kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10255550 1 kg Glasflaske 1kg
10685032 25 g Glasflaske 25g
10665032 2 kg Glasflaske 2kg
10368093 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10255550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169590010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-14-6
MDL nummer MFCD00011640
InChI nøgle JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMIL [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrosulfite
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note tech., ca. 85%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ca. 85%
Molekylær formel Na2O4S2
Lineær formel Na2S2O4
Merck Index 15, 8747
Opløselighedsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 174.096
Formel vægt 174.1
Procent renhed ∼85%
Grad Teknisk
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrosulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.