Få mere at vide
Sodium Hydrosulfide Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydrosulfide Hydrate |
| CAS | 207683-19-0 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | HNaS(xH2O) |
| Synonym | Sodium Sulfide (Na(SH)) Hydrate, Sodium Hydrogen Sulfide Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H2S/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Na]S |
| IUPAC navn | sulfanylsodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 56.06 |
| Formel vægt | 55.9697 |