Få mere at vide
Sodium hydrosulfide hydrate, pure, flakes
Artikelnummer. 10782961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782961 1 kg Glasflaske 1kg
10461301 25 g Glasflaske 25g
10125320 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10648314 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10782961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296200010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 207683-19-0 | HNaS | 56.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207683-19-0
Molekylær formel HNaS
Molekylvægt (g/mol) 56.06
MDL nummer MFCD00149796
InChI nøgle HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
PubChem CID 16211346
IUPAC navn natriumsulfanid
SMIL [Na+].[SH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrosulfide hydrate
Smeltepunkt 55.0°C
Fysisk form Deliquescing Flakes
Mængde 1 kg
Lineær formel NaSH·xH2O
Fieser 03,266
Flammepunkt 90°C
Merck Index 14,8587
Opløselighedsinformation Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 56.06
Procent renhed ≥67% min. (NaHS) typically 70 to 72%
Grad Ren
Lugt Obnoxious