Få mere at vide
Natriumhydrogencitrat Seskihydrat, TRC
Artikelnummer. 30416898
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30416898 100 g
1 options
Artikelnummer. 30416898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS615215100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydrogencitrate Sesquihydrate
CAS 6132-05-4
Molekylær formel C12H12Na4O14 3(H2O)
Mængde 100 g
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','sodium salt','hydrate (2:4:3), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','disodium salt','hydrate (2:3) (9CI), Citric acid','disodium salt','sesquihydrate (8CI), Sodium 1,2,3-propanetricarboxylate hydrate (4:2:3), Disodium hydrogen citrate 1.5 hydrate, Disodium citrate sesquihydrate, Tetrasodium dicitrate trihydrate
InChI formel InChI=1S/2C6H8O7.4Na.3H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;;3*1H2/q;;4*+1;;;/p-4
SMIL O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].OC(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
IUPAC navn tetrasodium; 3-karboxy-3-hydroxypentanedioat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 526.22
Formel vægt 526.0135