Få mere at vide
Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10637232 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637232 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10637232 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4720/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 6131-98-2
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C4H7NaO7
MDL nummer 211332
Synonym sodium bitartrate monohydrate, sodium hydrogen tartrate monohydrate, sodium bitartrate,monohydrate, tartaric acid monosodium salt, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate hydrate, l-+-tartaric acid monosodium salt, sodium bitartrate, monohydrate,, sodium bitartrate monohydrate, bioultra t, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate-water 1/1/1, sodium bitartrate monohydrate, purum p.a t
InChI nøgle LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.O.[Na+]
IUPAC navn sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 190.083
PubChem CID 23678966
Formel vægt 190.09g/mol
Emballage Plastic powder jar