Få mere at vide
Sodium hydrogen tartrate, 98+%, for analysis
Artikelnummer. 10443005 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10443005 1 kg Plastflaske 1kg
10453005 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443005 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389420010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 526-94-3 | C4H5NaO6 | 172.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-94-3
Molekylær formel C4H5NaO6
Molekylvægt (g/mol) 172.07
MDL nummer MFCD00065393,MFCD00065393
InChI nøgle NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
IUPAC navn natrium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
SMIL [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen tartrate
Farve Hvid
pH 3.3 to 3.6 (5% soln.)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 8725
Formel vægt 172.07
Procent renhed ≥99.0%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske