Få mere at vide
Natriumhydrogensulfid, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314989
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314989 2 g 2g
11304989 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087389.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug ved papirmassefremstilling, til farvestofbehandling, i Rayon og cellofanafsvovling
Ved papirmassefremstilling, i farvestofbearbejdning, i rayon- og cellofanafsvovling, i afhårede huder og som blegereagens. Natriumhydrogensulfid anvendes i tøj-, papir-, papirmasse- og farvestofindustrien. Det fungerer som et flydende middel i kobberminedrift samt til at fjerne hår fra huder i læderindustrien. Det bruges også som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges som råmateriale til fremstilling af ammoniumsulfat og ethanthiol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fugtfølsom og hygroskopisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16721-80-5
Molekylær formel HNaS
Molekylvægt (g/mol) 56.06
MDL nummer MFCD00011124
InChI nøgle HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrosulfide, sodium bisulfide, sodium sulfhydrate, sodium hydrogen sulfide, sodium sulfide na sh, sodium sulfanide, sodium mercaptan, sodium mercaptide, sodium hydrosulphide, nahs
PubChem CID 28015
SMIL [Na+].[SH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen sulfide
Smeltepunkt 350°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,ether and alcohol.
IUPAC navn natriumsulfanid
Formel vægt 56.06
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Hygroscopic; Moisture sensitive
Tæthed 1.79 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen sulphide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrosulphide