Få mere at vide
Sodium Hydrogen Sulfate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10627042 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627042 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10627042 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4690/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 58°C
CAS 10034-88-5
Farve White
pH 1
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel H3NaO5S
MDL nummer MFCD00149210
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
InChI nøgle JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC navn sodium hydrate hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 138.07
PubChem CID 23673662
Formel vægt 138.08g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate, Sodium bisulfate