Få mere at vide
Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate
Artikelnummer. 11385045
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385045 250 g 250g
11375045 1000 g 1000g
15405095 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25587.30
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-38-1
Molekylær formel HNaO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.05
MDL nummer MFCD00003531
InChI nøgle WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
SMIL [Na+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen sulfate
Smeltepunkt 177°C to 180°C
Navn note anhydrous
pH 1.0
Mængde 250 g
Assay Procent Noter resten hovedsageligt natriumsulfat
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8586
IUPAC navn natrium;hydrogensulfat
Formel vægt 120.06
Procent renhed ≥90%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.435
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, anhydrous