Få mere at vide
Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate
Artikelnummer. 11375045
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11375045
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25587.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-38-1
Molekylær formel HNaO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.05
MDL nummer MFCD00003531
InChI nøgle WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
SMIL [Na+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen sulfate
Smeltepunkt 177°C to 180°C
Navn note anhydrous
pH 1.0
Mængde 1000 g
Assay Procent Noter resten hovedsageligt natriumsulfat
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8586
IUPAC navn natrium;hydrogensulfat
Formel vægt 120.06
Procent renhed ≥90%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.435