Få mere at vide
Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Artikelnummer. 11396429
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396429 2 kg 2kg
11386429 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011592.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Natriumhydrogenphosphat er meget udbredt i rengørings- og rengøringsmidler. Kombineret med trinatriumphosphat bruges det i fødevareindustrien til at justere pH-værdien og i vandbehandling for at forhindre dannelse af kalkaflejringer. Det bruges som et saltvandsafføringsmiddel til at rense tarmen før en koloskopi. Det forhindrer koagulering af kondenseret mælk. Det bruges også som antiklumpningsadditiv i pulveriserede produkter. Det øger tilberedningstiden og bruges som fortykningsmiddel i desserter og buddinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-85-6
Molekylær formel H15Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 268.06
MDL nummer MFCD00149180
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen phosphate heptahydrate
Smeltepunkt 48.1°C-5H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water and insoluble in ethanol.
Formel vægt 268.07 (141.98 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende White crystals
Tæthed 1.7