Få mere at vide
Natriumhydrogenphosphat heptahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11386429
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386429 500 g 500g
11396429 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011592.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-85-6 ∣ H15Na2O11P ∣ 268,06 g/mol
Natriumhydrogenphosphat anvendes bredt i rengøringsmidler og rengøringsmidler. Kombineret med trinatriumfosfat anvendes det i fødevareindustrien til at justere pH og i vandbehandling for at forhindre dannelse af kalkafledninger. Det bruges som saltvandsafføringsmiddel til at rense tarmen før en koloskopi. Det forhindrer koagulation af kondenseret mælk. Det bruges også som anti-klumpningsadditiv i pulverprodukter. Det forlænger kogetiden og bruges som fortykningsmiddel i desserter og buddinger.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-85-6
Molekylær formel H15Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 268.06
MDL nummer MFCD00149180
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen phosphate heptahydrate
Smeltepunkt 48.1 °C-5H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Udseende Hvide krystaller
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Tæthed 1,7 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og uopløselig i ethanol.
Formel vægt 268,07 (141,98 Vandfri)
Procent renhed ≥98%
Grad ACS