Få mere at vide
Natriumhydrogenphosphat, vandfri, ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396768
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11396768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013437.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Natriumhydrogenphosphat bruges i fødevare- og vandbehandling sammen med trinatriumfosfat. Det bruges som emulgator og buffer i fødevarer og lægemidler, antiklumpningsadditiv i pulveriserede produkter, kosttilskud, kedelstensinhibitor, reagens og buffer i analytisk kemi. Det finder anvendelse i rengøringsmidler, rengøringsmidler, tekstiler, læderhjælpemidler, gødning og galvanoplast. Desuden bruges det som et saltvandslaksativ til behandling af forstoppelse. Det hæmmer dannelsen af kalksten i vandbehandlingsanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen phosphate, anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol.
Formel vægt 141.98
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White granular