Få mere at vide
Natriumhydrogenfosfat, vandret, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Natriumhydrogenfosfat anvendes i behandling af fødevarer og vand sammen med trinatriumfosfat. Det bruges som emulgator og buffer i fødevarer og lægemidler, som anti-klumpningsadditiv i pulverprodukter, kosttilskud, kalkhæmmer, reagens og buffer i analytisk kemi. Det anvendes i rengøringsmidler, rengøringsmidler, tekstiler, læderhjælpemidler, gødning og galvanoplast. Derudover bruges det som saltvandsafføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Det hæmmer dannelsen af kalkskæl i vandbehandlingsanlæg.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen phosphate, anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvid granulær |
| Analyseprocentområde | 99,0% min. |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, methanol og n-oktanol. |
| Formel vægt | 141.98 |
| Vis mere |