Få mere at vide
Natriumhydrogenfosfat, 98+%
Artikelnummer. 11499403
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10000g
1kg
2500g
250g
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499403 500 g 500g
11428970 250 g 250g
11438970 1 kg 1kg
11409413 2.5 kg 2500g
11448970 5 kg 5kg
11419413 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11499403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11817.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7558-79-4 ∣ HNa2O4P ∣ 141,96 g/mol
Natriumhydrogenfosfat anvendes i behandling af fødevarer og vand sammen med trinatriumfosfat. Det bruges som emulgator og buffer i fødevarer og lægemidler, som anti-klumpningsadditiv i pulverprodukter, kosttilskud, kalkhæmmer, reagens og buffer i analytisk kemi. Det anvendes i rengøringsmidler, rengøringsmidler, tekstiler, læderhjælpemidler, gødning og galvanoplast. Derudover bruges det som saltvandsafføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Det hæmmer dannelsen af kalkskæl i vandbehandlingsanlæg.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumhydrogenfosfat anvendes i behandling af fødevarer og vand sammen med trinatriumfosfat. Det bruges som emulgator og buffer i fødevarer og lægemidler, som anti-klumpningsadditiv i pulverprodukter, kosttilskud, kalkhæmmer, reagens og buffer i analytisk kemi. Det anvendes i rengøringsmidler, rengøringsmidler, tekstiler, læderhjælpemidler, gødning og galvanoplast. Derudover bruges det som saltvandsafføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Det hæmmer dannelsen af kalkskæl i vandbehandlingsanlæg.
Opløselighed
Opløselig i vand. Uopløselig i ethanol, methanol og n-oktanol.
Bemærk
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen phosphate
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Lineær formel Na2HPO4
Merck Index 14,8659
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opløsning. Uopløselig i ethanol, methanol og n-octanol.
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141.98
Procent renhed ≥98%
Grad Ubedømt