Få mere at vide
Natriumhydrogenfosfat, 98+%
Artikelnummer. 11438970
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10000g
1kg
2500g
250g
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438970 1 kg 1kg
11428970 250 g 250g
11499403 500 g 500g
11409413 2.5 kg 2500g
11448970 5 kg 5kg
11419413 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11438970 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11817.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.01 DKK
    495.65 DKK / 1kg
    Spare 54.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7558-79-4 ∣ HNa2O4P ∣ 141,96 g/mol
Natriumhydrogenfosfat anvendes i behandling af fødevarer og vand sammen med trinatriumfosfat. Det bruges som emulgator og buffer i fødevarer og lægemidler, som anti-klumpningsadditiv i pulverprodukter, kosttilskud, kalkhæmmer, reagens og buffer i analytisk kemi. Det anvendes i rengøringsmidler, rengøringsmidler, tekstiler, læderhjælpemidler, gødning og galvanoplast. Derudover bruges det som saltvandsafføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Det hæmmer dannelsen af kalkskæl i vandbehandlingsanlæg.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumhydrogenfosfat anvendes i behandling af fødevarer og vand sammen med trinatriumfosfat. Det bruges som emulgator og buffer i fødevarer og lægemidler, som anti-klumpningsadditiv i pulverprodukter, kosttilskud, kalkhæmmer, reagens og buffer i analytisk kemi. Det anvendes i rengøringsmidler, rengøringsmidler, tekstiler, læderhjælpemidler, gødning og galvanoplast. Derudover bruges det som saltvandsafføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Det hæmmer dannelsen af kalkskæl i vandbehandlingsanlæg.
Opløselighed
Opløselig i vand. Uopløselig i ethanol, methanol og n-oktanol.
Bemærk
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen phosphate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Lineær formel Na2HPO4
Merck Index 14,8659
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, methanol og n-oktanol.
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141.98
Procent renhed ≥98%
Grad Ubedømt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.