Få mere at vide
Natriumhydrogenfosfat, 98+%
Beskrivning
Natriumhydrogenfosfat anvendes i behandling af fødevarer og vand sammen med trinatriumfosfat. Det bruges som emulgator og buffer i fødevarer og lægemidler, som anti-klumpningsadditiv i pulverprodukter, kosttilskud, kalkhæmmer, reagens og buffer i analytisk kemi. Det anvendes i rengøringsmidler, rengøringsmidler, tekstiler, læderhjælpemidler, gødning og galvanoplast. Derudover bruges det som saltvandsafføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Det hæmmer dannelsen af kalkskæl i vandbehandlingsanlæg.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumhydrogenfosfat anvendes i behandling af fødevarer og vand sammen med trinatriumfosfat. Det bruges som emulgator og buffer i fødevarer og lægemidler, som anti-klumpningsadditiv i pulverprodukter, kosttilskud, kalkhæmmer, reagens og buffer i analytisk kemi. Det anvendes i rengøringsmidler, rengøringsmidler, tekstiler, læderhjælpemidler, gødning og galvanoplast. Derudover bruges det som saltvandsafføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Det hæmmer dannelsen af kalkskæl i vandbehandlingsanlæg.
Opløselighed
Opløselig i vand. Uopløselig i ethanol, methanol og n-oktanol.
Bemærk
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen phosphate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Lineær formel | Na2HPO4 |
| Merck Index | 14,8659 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, methanol og n-oktanol. |
| IUPAC navn | dinatrium;hydrogenphosphat |
| Formel vægt | 141.98 |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.