Få mere at vide
Natriumhydrogen L-tarrat, vandfrit, 98 %
Beskrivelse
Natriumhydrogen L-tartrat bruges til påvisning af kalium og i næringsmedier. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og surhedsregulerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumhydrogen L-tartrat bruges til påvisning af kalium og i næringsmedier. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og surhedsregulerende middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen L-tartrate |
| Navn note | anhydrous |
| Smeltepunkt | ∽243°C (decomposition) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 6099125 |
| Merck Index | 14,8589 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Optisk rotation | +24.5° (c=3 in Water) |
| Formel vægt | 172.07 |
| Procent renhed | 98% |