Få mere at vide
Natriumhydrogen L-tarrat, vandfrit, 98 %
Artikelnummer. 11313176
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313176 25 g 25g
11323176 100 g 100g
11333176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12469.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 526-94-3 | C4H5NaO6 | 172,07 g/mol
Natriumhydrogen L-tartrat bruges til påvisning af kalium og i næringsmedier. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og surhedsregulerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumhydrogen L-tartrat bruges til påvisning af kalium og i næringsmedier. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og surhedsregulerende middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-94-3
Molekylær formel C4H5NaO6
Molekylvægt (g/mol) 172.07
MDL nummer MFCD00065393,MFCD00065393
InChI nøgle NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
IUPAC navn natrium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
SMIL [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen L-tartrate
Navn note anhydrous
Smeltepunkt ∽243°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 6099125
Merck Index 14,8589
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +24.5° (c=3 in Water)
Formel vægt 172.07
Procent renhed 98%