Få mere at vide
Sodium hydrogen fumarate, 98%
Artikelnummer. 11420558
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420558 50 g 50g
11430558 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24683.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5873-57-4 | C4H2NaO4 | 137.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5873-57-4
Molekylær formel C4H2NaO4
Molekylvægt (g/mol) 137.05
MDL nummer MFCD00039097
InChI nøgle VRVKOZSIJXBAJG-TYYBGVCCSA-L
Synonym sodium hydrogen fumarate, monosodium fumarate, sodium fumarate, maleic acid, sodium salt, maleinian sodu polish, fumaric acid monosodium salt, ccris 7315, 2-butenedioic acid 2z-, sodium salt, sodium e-3-carboxyacrylate, maleinian sodu
PubChem CID 6076814
IUPAC navn natrium;(E)-4-hydroxy-4-oxobut-2-enoat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen fumarate
Mængde 50 g
Formel vægt 138.06
Procent renhed 98%